Learn More
Potassium permanganate solution, Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N), Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7122083
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7722-64-7
KMnO4
158.032
MFCD00011364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
potasio; permanganato
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7722-64-7
KMnO4
158.032
MFCD00011364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
potasio; permanganato
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate solution
Cantidad 2.5 L
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03g/mol