Learn More
Potassium Permanganate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
27.85€ - 98.90€
CAS 7722-64-7
Fórmula molecular KMnO4
Molecular Weight (g/mol) 158.032
Número MDL 11364
InChI Key VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC Name potassium;permanganate
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10744191 SDS Ver documentos Fisher Chemical
P/6520/53
500g Glass Jar 27.85€
500 g
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 16
Añadir a la cesta
12626757 SDS Ver documentos Fisher Chemical
P/6520/65
5kg Amber glass bottle 98.90€
5 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
11364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Especificaciones
7722-64-7
11364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
Solid Powder
Brown
8
KMnO4
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.04g/mol
Glass Jar
240°C
500g
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium permanganate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.