Learn More
Potassium Permanganate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical P/6520/65
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. | 5kg |
---|---|
Envase | Amber glass bottle |
7722-64-7 | |
158.032 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
KMnO4 | |
11364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
potassium;permanganate |
Especificaciones
7722-64-7 | |
11364 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;permanganate | |
516875 | |
Solid Powder | |
Brown | |
8 |
KMnO4 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.04g/mol | |
Amber glass bottle | |
240°C | |
5kg |
Seguridad y manipulación
- Potassium permanganate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.