Learn More
Permanganato de potasio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073445
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Tarro de cristal
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7722-64-7
KMnO4
158.032
11364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
Potasio;permanganato
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7722-64-7
KMnO4
158.032
11364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
Potasio;permanganato
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Punto de fusión 240°C
Color Marrón
pH 8
Forma física Polvo sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.04g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium permanganate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.