Learn More
Permanganato de potasio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical P/6560/65
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 5.1 Pack group : II
Envase Barril de plástico
Cantidad 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063163
  • 190.00€ / 5 Kg
Envío estimado: 12-11-2021
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
11364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
Potasio;permanganato
Especificaciones
7722-64-7
11364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Potasio;permanganato
516875
Polvo sólido
Marrón
8
KMnO4
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.04g/mol
Barril de plástico
240°C
5kg
Videos
SDS Documentos
Certificados
Ver productos accesorios