Learn More
Potassium permanganate, 99+%, for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 207740250
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452211
  • 24.30€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Especificación
Potassium permanganate
7722-64-7
KMnO4
MFCD00011364
15, 7776
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
Crystals or Crystalline Powder
Analysis
30ppm max.
0.01% max.
50ppm max.
25g
For analysis
99+%
KMnO4
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.04
≥99.0%
0.005% max. (as Cl)
20ppm max.
Glass bottle
Green to Black
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium permanganate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P221-Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles .
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.