Learn More
Potassium permanganate, 99+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 424170025
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424901
  • 150.70€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Especificación
Potassium permanganate
99+%
KMnO4
1490
15, 7776
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
Crystalline Powder
ACS Reagent
2.7
Glass bottle
Black-Green
7722-64-7
KMnO4
MFCD00011364
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.04
≥99.0%
0.005% max. (as Cl)
0.2% max.
200ppm max.
2.5kg