Learn More
Permanganato de potasio, 98 %, extra puro, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 196750050
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad 5 kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033383
  • 264.00€ / 5 Kg
En stock, listo para ser enviado: 2
Descripción
Descripción
Reactivo de oxidación
Especificaciones
7722-64-7
158.03
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
KMnO4
MFCD00011364
chameleon mineral, solo san soo, cairox, permanganate of potash, condy's crystals, potassium permanganate, walko tablets, argucide, algae-k, insta-perm
manganesoilolato de potasio
Especificaciones
Potassium permanganate
7722-64-7
KMnO4
MFCD00011364
15, 7776
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
manganesoilolato de potasio
516875
Polvo cristalino lustroso
Extra puro
Frasco de plástico
Negro a Marrón
98%
98%
KMnO4
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
chameleon mineral, solo san soo, cairox, permanganate of potash, condy's crystals, potassium permanganate, walko tablets, argucide, algae-k, insta-perm
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
158.03
158.04
≥97.5%
2.7
0.5% max.
5 kg
Videos
SDS Documentos