Learn More
Potassium permanganate, 98%, extra pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 196755000
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402591
  • 41.80€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Especificaciones
Potassium permanganate
7722-64-7
KMnO4
MFCD00011364
15, 7776
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
Lustrous Crystalline Powder
Extra Pure
0.5% max.
500g
98%
98%
KMnO4
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.04
≥97.5%
2.7
Brown to Black
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium permanganate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos