Learn More
Potassium permanganate, Powder, crystals or chunks, ≤150 μm particle size (DLS), 97%, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 238511-500G
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1490 Chem class : 1 Pack group : II
Cantidad. 500g
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612390
  • 144.28€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
2.700 g/cm3
158.03
7722-64-7
powder
100.0000%
Glass Bottle
UN1490
KMnO4
Essential Salts
MFCD00011364
Potassium permanganate
Powder, crystals or chunks, ≤150 μm particle size (DLS), 97%
97%
Especificaciones
Potassium permanganate
7722-64-7
Essential Salts
97%
KMnO4
MFCD00011364
2.700 g/cm3
500g
Powder, crystals or chunks, ≤150 μm particle size (DLS), 97%
100.0000%
powder
KMnO4
158.03
UN1490