Learn More
Perclorato de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43338
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7778-74-7
ClKO4
138.54
MFCD00011362
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
516900
potasio;perclorato
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7778-74-7
ClKO4
138.54
MFCD00011362
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
516900
potasio;perclorato
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium perchlorate
Punto de fusión 400.0°C
Nombre de nota p.a.
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KClO4
Índice Merck 15,7774
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico