missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Potassium pentachlororhodate(III) hydrate, 99.9% (metals basis), Rh 29%

Marca:  Alfa Aesar™ 011053.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11311708

  • 107.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD00049661

Especificaciones

Potassium pentachlororhodate(III) hydrate
MFCD00049661
Powder
Rh 29%
(metals basis)
358.37 (Anhydrous)
99.9%
1g
Videos
SDS