Learn More
Potasio oxalato monohidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-187248
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
dipotassium hydrate oxalate
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
dipotassium hydrate oxalate
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate monohydrate
Punto de fusión 356.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCO2K·H2O
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 7772
Información de solubilidad Solubility in water: 364g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.01% max
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.