missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxalato de potasio monohidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073442
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Punto de fusión 356°C
Color Blanco
pH 7.0 to 8.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dipotasio;oxalato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'