missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Oxalate Monohydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 223425-2.5KG

Detalles adicionales : CAS : 6487-48-5 Peso : 2.50000kg

Envase Poly Bottle
Cantidad. 2.5kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612210

  • 253.41€ / 2.50 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

10% Soluble in water
MFCD00150033
99%
ACS Reagent
6487-48-5
(COOK)2 · H2O
NONH for all modes of transport
184.23g/mol
Potassium Oxalate Monohydrate
3752576

Especificaciones

Potassium Oxalate Monohydrate
ACS Reagent
(COOK)2 · H2O
MFCD00150033
3752576
10% Soluble in water
6487-48-5
99%
184.23g/mol
NONH for all modes of transport
Poly Bottle
2.5kg
Videos
SDS