Learn More
Hidrato de oxalato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082005
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
dipotassium hydrate oxalate
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
dipotassium hydrate oxalate
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Potassium oxalate hydrate is used as a chelating agent, a purifying agent in the pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, as a rust remover in metal treatment and as a bleaching agent in the textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as reducing agents in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de oxalato de potasio se utiliza como agente quelante, agente purificador en el sector farmacéutico y agente de precipitación en el procesamiento de metales de tierras raras. Se aplica como agente de pulido, como producto para eliminar el óxido en el tratamiento de metales y como agente blanqueador en la industria textil y de la madera. También se utiliza en el tratamiento de aguas residuales y como productos para eliminar las escamas en radiadores de automóviles. Además, se usa como reactivo en química analítica para la determinación de calcio y otros metales pesados, así como agente reductor en fotografía. También participa en la preparación del catalizador de óxido de vanadio compatibles con SBA-15 (nanoestructurado SiO2).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con halógenos, amoniaco, cianuros y metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate hydrate
Punto de fusión >300°C
Densidad 2.13
pH 6 to 8.5
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 3752576
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7651
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%