Learn More
Ortovanadato de potasio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050804
158.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14293-78-8
K3O4V
232.232
MFCD00210642
FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N
Potassium vanadate (ortho)
22023817
tripotasio;trioxido(oxo)vanadio
[O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14293-78-8
K3O4V
232.232
MFCD00210642
FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N
Potassium vanadate (ortho)
22023817
tripotasio;trioxido(oxo)vanadio
[O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
It is employed as in chemical fertilizer industries and used as corrosion inhibitor. It is also used for ammonia synthesis. Used as a catalyst in oil & gas industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium orthovanadate
Forma física Granular
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3285
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99.9%