Learn More
Potassium Nitrite, Reagent ACS, Crystals, +96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 423060025
Detalles adicionales : CAS : 7758-09-0 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1488 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10434505
  • 248.40€ / 2.50 Kg
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
7758-09-0
85.103
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
516910
N(=O)[O-].[K+]
KNO2
MFCD00011408
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
potassium;nitrite
Especificaciones
Potassium nitrite
7758-09-0
KNO2
MFCD00011408
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium;nitrite
516910
Crystals
ACS Reagent
300ppm max.
0.01% max.
20ppm max.
Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
White to Yellow
2.5kg
96+%
96+%
KNO2
15, 7770
Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
N(=O)[O-].[K+]
85.103
85.1
≥96%
50ppm max.
10ppm max.
10ppm max.
5000ppm max.
100ppm max.
387.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos