Learn More
Nitrito potásico, 97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593498
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7758-09-0
KNO2
85.10
MFCD00011408
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
516910
[K+].[O-]N=O
7758-09-0
KNO2
85.10
MFCD00011408
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
516910
[K+].[O-]N=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium nitrite
Punto de fusión 387.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal KNO2
Fieser 10,329
Índice Merck 15, 7770
Información de solubilidad Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
Nombre IUPAC nitrito de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1
Porcentaje de pureza 97%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.