Learn More
Nitrato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073440
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
[K+].[O-][N+]([O-])=O
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
[K+].[O-][N+]([O-])=O
Punto de ebullición 400°C
Punto de fusión 334°C
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC potasio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.