missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Nitrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Marca:  JT Baker 3190-05

Detalles adicionales : CAS : 7757-79-1 Peso : 2.84000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III

Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15548094

  • 477.00€ / 2.50 Kg


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7757-79-1
101.102
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
KNO3
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium;nitrate

Especificaciones

Potassium Nitrate
KNO3
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.09
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
1L = 2.10kg
7757-79-1
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
Crystals
Poly Bottle
2.5kg
Videos