Learn More
Potassium nitrate, ACS, 99.0% min, Alfa Aesar™
For Pyrotechnics, Glass Manufacture, Tempering Steel
Marca:  Alfa Aesar 013443.A3
Detalles adicionales : CAS : 7757-79-1 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376788
  • 99.80€ / 2 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium;nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Especificaciones
Potassium nitrate
7757-79-1
99.0% min.
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
Crystals
White
For ACS analysis
ACS
KNO3
White crystalline
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.11
Odorless
2kg