Learn More
Nitrato potásico, 99+ %, reactivo ACS, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 424151000
Detalles adicionales : CAS : 7757-79-1 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023353
  • 16.58€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 8
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potasio;nitrato
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Especificaciones
Potassium nitrate
7757-79-1
KNO3
MFCD00011409
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potasio;nitrato
24434
101.1
99+%
50ppm max.
20ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
20ppm max.
Frasco de vidrio
50ppm max.
0.003% max
Blanco
4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
crystals
99+%
KNO3
1486
15, 7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
Cristales finos o polvos cristalinos
Reactivo ACS
0.002% max
2.1
0.005% max
3ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
400.0°C
334.0°C
100g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
SDS Documentos