Learn More
Potassium Nitrate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120716
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
[K+].[O-][N+]([O-])=O
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
[K+].[O-][N+]([O-])=O
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium Nitrate
Cantidad 100 g
Número UN UN1486
Nombre IUPAC potassium nitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ACS Reagent
Envase Poly Bottle
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.