Learn More
Metabisulfito de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10429760
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
16731-55-8
K2O5S2
222.31
MFCD00167605
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
28019
Sulfinatosulfonato de dipotasio
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
16731-55-8
K2O5S2
222.31
MFCD00167605
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
28019
Sulfinatosulfonato de dipotasio
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Metabisulfito de potasio, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 150°C
Color Blanco
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.