Learn More
Manganato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11378308
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-64-1
K2MnO4
197.13
MFCD00043089
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
160931
dipotasio;dioxido(dioxo)manganeso
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-64-1
K2MnO4
197.13
MFCD00043089
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
160931
dipotasio;dioxido(dioxo)manganeso
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium manganate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.13