Learn More
Yoduro de potasio, ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316938
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
potasio; yoduro
[K+].[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
potasio; yoduro
[K+].[I-]
Potassium iodide is a simple iodide salt utilized as a fluorescence quenching agent. It is used in photography and as an analytical reagent, It is used in treating overactive thyroid and protecting the thyroid gland from the effects of radiation from inhaled or swallowed radioactive iodine. It is used as a nutrition supplement to prevent goitre and other iodine deficiency in human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1330°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 681°C
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water (148g/100g at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Olor Odorless
Índice de refracción 1.677
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White beads
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Densidad 3.12