Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number 10000390
418.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
7681-11-0
IK
166.00
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
yoduro de potasio
[K+].[I-]
7681-11-0
IK
166.00
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
yoduro de potasio
[K+].[I-]
Meets ACS Specifications
Punto de ebullición 1330°C (1013 hPa)
Punto de fusión 686°C
pH 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Pérdida por secado max. 0.2% (at 150°C)
Densidad 3.13 g/cm³ (20°C)