Learn More
Potassium iodide, 99.998% (metals basis), Alfa Aesar™ Puratronic™
Marca:  Alfa Aesar 010842.14
Detalles adicionales : CAS : 7681-11-0 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316987
  • 147.00€ / 25 g
En stock 6
Añadir a la cesta
Especificación
7681-11-0
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potassium;iodide
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Especificación
Potassium iodide
99.998% (metals basis)
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
Powder
1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C
25g
7681-11-0
IK
White crystalline powder
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium;iodide
4875
166.01
Odorless
White