Learn More
Yodato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10451821
116.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-05-6, 7732-18-5
IKO3
214
MFCD00011406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
yodato de potasio
[K+].[O-][I](=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-05-6, 7732-18-5
IKO3
214
MFCD00011406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
yodato de potasio
[K+].[O-][I](=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium iodate
Punto de fusión 560°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KIO3
Índice Merck 15, 7763
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.93
Densidad 3.9300g/mL