Learn More
Potassium Hydroxide Solution, volumetric, 0.5M KOH (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 319368-2L
Detalles adicionales : CAS : 1310-58-3 Peso : 2.05000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 1b Pack group : II
Cantidad. 2L
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613560
  • 82.33€ / 2 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-01-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1.025g/mL at 25°C
Volumetric, 0.5M KOH (0.5N)
UN1814
Potassium Hydroxide Solution
KOH
MFCD00003553
56.11g/mol
1310-58-3
Especificaciones
Potassium Hydroxide Solution
Volumetric, 0.5M KOH (0.5N)
Liquid
KOH
MFCD00003553
Poly Bottle
2L
1310-58-3
1.025g/mL at 25°C
56.11g/mol
UN1814