Learn More
Potassium Hydroxide Solution 1M (1N), (Alcoholic), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical J/6610/17
Detalles adicionales : CAS : 1310-58-3 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 2.5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10428220
  • 90.95€ / 2.50 litro
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
3553
Especificación
Colorless to Yellow
3553
HDPE plastic bottle
2.5L
Liquid
Videos
SDS Documentación