Learn More
Potassium Hydroxide, Semiconductor grade, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Hydroxide |
Fórmula lineal | KOH |
Número UN | 1813 |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.11g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.99% (trace metals basis) |
Grado | Semiconductor |
Presión de vapor | 1mmHg (719°C) |