Learn More
Potassium Hydroxide NF/FCC Pellets, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca:  Macron Fine Chemicals 6976-06
Detalles adicionales : CAS : 1310-58-3 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1813 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 2.5kg
Envase Poly
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548384
  • 154.54€ / 2.50 Kg
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
1310-58-3
56.105
14797
HKO
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32035
Especificaciones
Potassium Hydroxide
1310-58-3
HKO
[OH-].[K+]
56.105
CHEBI:32035
Pellet
2.5kg
FCC/NF
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium;hydroxide
14797
56.11
Poly
Videos