Learn More
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 035599.M4
Detalles adicionales : CAS : 1310-58-3 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 20L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313707
  • 119.00€ / 20 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1310-58-3
56.105
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
potassium;hydroxide
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Especificaciones
Potassium hydroxide
HKO
Colorless liquid
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium;hydroxide
14797
56.11
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
20L
1310-58-3
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
[OH-].[K+]
56.105
CHEBI:32035
Liquid
Colorless