Learn More
Hidrogenosulfato de potasio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Descripción
Hidrogenosulfato de potasio, certificado AR de análisis
Especificaciones
Punto de fusión | 214°C |
Color | Blanco |
pH | 1 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Nombre IUPAC | potasio; sulfato de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.16g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |