Learn More
Alfa Aesar™ Potassium hydrogen fluoride, 99+% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011557.A3
Detalles adicionales : CAS : 7789-29-9 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 1811 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317277
  • 227.00€ / 2 Kg
En stock 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrolyte, flux, catalyst in alkylation of benzene with olefins, and in the synthesis of pure KF
Especificación
7789-29-9
MFCD00011403
Potassium bifluoride
Especificación
Potassium hydrogen fluoride
(metals basis)
UN1811
Potassium bifluoride
78.1
≥99%
Odorless
239°C (decomposition)
2kg
7789-29-9
MFCD00011403
14,7610
Soluble in water (39g/100mL), dilute alcohol; Insoluble in absolute alcohol
Crystalline
2.370g/mL
Hygroscopic
1