Learn More
Fluoruro de hidrógeno potásico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444020
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7789-29-9
KHF2
MFCD00011403
Potassium bifluoride
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7789-29-9
KHF2
MFCD00011403
Potassium bifluoride
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de hidrógeno potásico se utiliza como abrasivo, en el pretratamiento de metales antes de que sean procesados, como conservante de la madera y como intermediario químico.
Solubilidad
Soluble en agua (392 g/l). También es soluble en etanol.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen fluoride
Punto de fusión 239°C (decomposition)
pH 1
Cantidad 100 g
Número UN UN1811
Índice Merck 14,7610
Información de solubilidad Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.37