Learn More
Carbonato de hidrógeno potasio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813613
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
298-14-6
CHKO3
100.11
MFCD00011402
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
516893
CHEBI:81862
[K+].OC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
298-14-6
CHKO3
100.11
MFCD00011402
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
516893
CHEBI:81862
[K+].OC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen carbonate
Punto de fusión 292.0°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KHCO3
Índice Merck 15,773
Información de solubilidad Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
Nombre IUPAC potassium hydrogen carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico