Learn More
Alfa Aesar™ Potassium hexacyanoplatinate(IV)
Marca:  Alfa Aesar™ 012678.03
Detalles adicionales : CAS : 16920-94-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1588 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317507
  • 194.00€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
16920-94-8
429.389
YHKPKKPXZORMRU-UHFFFAOYSA-N
22597308
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[Pt+4]
C6K2N6Pt
MFCD00058745
dipotassium hexakis cyano platinate, dipotassium;platinum 4+ ;hexacyanide, dipotassium hexacyanoplatinumdiuide
dipotassium;platinum(4+);hexacyanide
Especificación
Potassium hexacyanoplatinate(IV)
C6K2N6Pt
MFCD00058745
dipotassium hexakis cyano platinate, dipotassium;platinum 4+ ;hexacyanide, dipotassium hexacyanoplatinumdiuide
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[Pt+4]
429.389
429.4
Odorless
1g
16920-94-8
K2Pt(CN)6
UN1588
YHKPKKPXZORMRU-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;platinum(4+);hexacyanide
22597308
Powder
White