Learn More
Potassium hexacyanoferrate(III), ACS, 99.0% min.; Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 033357.A3
Detalles adicionales : CAS : 13746-66-2 Peso : 2.00000kg
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317688
  • 204.00€ / 2 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13746-66-2
329.248
BYGOPQKDHGXNCD-UHFFFAOYSA-N
26250
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3]
C6FeK3N6
MFCD00011392
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferriccyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
tripotassium;iron(3+);hexacyanide
Especificación
Potassium hexacyanoferrate(III)
99.0% min.
MFCD00011392
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferriccyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3]
329.248
329.26
ACS
Light sensitive
2kg
13746-66-2
C6FeK3N6
Orange crystalline
BYGOPQKDHGXNCD-UHFFFAOYSA-N
tripotassium;iron(3+);hexacyanide
26250
Crystalline
Maximum level of impurities: Insoluble matter 0.005%, Cl 0.01%, SO4 0.01%, Ferro compounds 0.05% as ferrocyanide radical [Fe(CN)6]4-
Orange