Learn More
Hexaclororutenato de potasio(III), Premion™, 99,99 % (base metálica), Ru 23 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059413
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25443-63-4
K3RuCl6
MFCD00011390
ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11
25443-63-4
K3RuCl6
MFCD00011390
ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium hexachlororuthenate (III)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.09
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 23% min