Learn More
Alfa Aesar™ Potassium hexachloroosmate(IV), Os 38.7% min
Marca:  Alfa Aesar™ 012177.03
Detalles adicionales : CAS : 16871-60-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316568
  • 206.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
16871-60-6
MFCD00011371
Especificaciones
Potassium hexachloroosmate(IV)
K2OsCl6
14,7635
481.12
Os 38.7% min.
Red
16871-60-6
MFCD00011371
Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol
Powder
Hygroscopic
1g