Learn More
Hexabromopaladato(IV) de potasio, Premion™, 99,999 % (base metálica), Pd 15,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium hexabromopalladate (IV) |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 664.04 |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Grado | Premion™ |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 15.5% min |