Learn More
Hexabromoiridato de potasio(IV), 99,9 % (base metálica), Ir 25,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051341
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
19121-78-9
Br6IrK2
749.838
MFCD00054221
RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
22555925
dipotasio;hexabromoiridio(2-)
[K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
19121-78-9
Br6IrK2
749.838
MFCD00054221
RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
22555925
dipotasio;hexabromoiridio(2-)
[K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium hexabromoiridate(IV)
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.86
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 25.2% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic