Learn More
Heptafluorotantalato(V) de potasio, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313878
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16924-00-8
F7K2Ta
392.133
MFCD00042369
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
28146
dipotasio;heptafluorotantalio(2-)
F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16924-00-8
F7K2Ta
392.133
MFCD00042369
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
28146
dipotasio;heptafluorotantalio(2-)
F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
It is an important raw material. Used in chemical research. Use as primary and secondary intermediate(Pharmaceutical Intermediates). Used in the production and preparation of tantalum powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium heptafluorotantalate(V)
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Decomposes in water; Slightly soluble in HF
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14
Porcentaje de pureza 99.7%
Densidad 4.560 g/mL