Learn More
Fluoruro de potasio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Punto de ebullición | 1505°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium fluoride |
Punto de fusión | 860°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino, cristales y/o trozos |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | KF |
Fieser | 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.