Learn More
Alfa Aesar™ Potassium ethoxide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ 014263.18
Detalles adicionales : CAS : 917-58-8 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3206 Chem class : 4.2 Pack group : II
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377847
  • 27.95€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
917-58-8
84.159
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
23670592
CC[O-].[K+]
C2H5KO
MFCD00054277
potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
potassium;ethanolate
Especificación
Potassium ethoxide
Air & Moisture Sensitive
250°C (decomposition)
917-58-8
KOCH2CH3
UN3206
Soluble in ethanol, ether
CC[O-].[K+]
84.159
84.16
95%
Alcohol-like
Brown to Yellow
50g
C2H5KO
MFCD00054277
potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
potassium;ethanolate
23670592
Powder