Learn More
Potassium Disulfite, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Disulfite |
Forma física | Powder |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | K2S2O5 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.32g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥96% (iodometric) |
Grado | Puriss. P.a. |