missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de dicromato potásico 0,0167 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073161
Click to view available options
Cantidad:
1AMP
6AMP
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7778-50-9
Cr2K2O7
294.182
11367
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
24502
CHEBI:53444
dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7778-50-9
Cr2K2O7
294.182
11367
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
24502
CHEBI:53444
dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]

Cr2K2O7, CAS Number-7778-50-9, dipotassium bichromate, bichromate of potash, dichromic acid dipotassium salt, potassium dichromate, potassium dichromate vi, iopezite, dipotassium dichromium heptaoxide, kaliumdichromat, potassium bichromate, dipotassium dichromate, 1AMP, CHEBI:53444, Orange

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Naranja
Forma física Líquido
Cantidad 1AMP
Envase Ampolla
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium dichromate
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'